Learn More
Hydroxyde de sodium, 32 %, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
25 L
Spécification
Spécification
pH | >13 |
Couleur | Colorless |
Concentration | Sodium hydroxide 32 weight % solution a.r. |
Densité | 1.349g/mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
Quantité | 25 L |
Odeur | Odorless |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxyde 32 poids % solution p.a.
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: NaOH/H2O