Learn More
Hydroxyde de sodium, 30 % de fraction massique (40 % de concentration massique), Reagecon
Hydroxyde de sodium, 30 % de fraction massique (40 % de fraction massique)
Marque: Reagecon S30WW1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hydroxyde de sodium, 30 % de fraction massique (40 % de fraction massique)
Spécification
30% w/w (40% w/v) | |
1 L | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide