Learn More
Hydroxyde de sodium, 2 M, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit. 10289430
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
HDPE
Une solution volumétrique de qualité supérieure est prête à être utilisée pour les applications industrielles de laboratoire et spécialisées.
  • Standardisé potentiométriquement contre un matériau de référence standard NIST, phtalate d’hydrogène de potassium
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0°C
Notes de qualité de la pureté Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Formule moléculaire HNaO
Concentration 1.995–2.005mol/L
Densité 1.1g/cm3
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 39.997g/mol
Qualité BAKER ANALYZED™
Conditionnement HDPE
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.