Learn More
Hydroxyde de sodium, 20 %, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10299330
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
Polycube
Produit chimique de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et dans les secteurs spécialisés.
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
pH >11 (at 20°C)
Couleur Incolore
Point d’ébullition 1390°C
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0°C
Formule moléculaire HNaO
Densité 1.02g/cm3 at 25°C
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 10 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 39.997g/mol
Pourcentage de pureté ≥20%
Qualité BAKER ANALYZED™
Odeur Odorless
Conditionnement Polycube
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.