Learn More
Hydroxyde de sodium, solution 10 N, réactif Biotech, J.T.Baker™
Code produit. 15568324
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Flacon à col étroit en polyéthylène
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide, 10N Solution
Quantité 19 L
Poids de la formule 40
Qualité Réactif Biotech
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.32kg