Learn More
Hydroxyde de sodium, solution 1,0 N, réactif Biotech, J.T. Baker™ Code produit.: 15567814
Hydroxyde de sodium, solution 1,0 N, réactif Biotech, J.T. Baker™
Code produit. 15567814
19 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15567814
Marque: Avantor J.T.Baker 032807
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide, 1.0N Solution
Quantité 19 L
Poids de la formule 40
Qualité Réactif Biotech
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.05kg
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, solution 1,0 N, réactif Biotech, J.T. Baker™ >