Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) d’hydroxyde de sodium 1,0 M (1,0 N) conditionnée dans un carton-outre, Reagecon
Produit entièrement factorisé, niveau de pureté élevé, stable, certifié, développé et testé pour les titrations acide / base.
Marque: Reagecon SB210010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité de la durée de conservation de ce produit (ouvert ou non ouvert) est prouvée.
- Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Certifié conforme à une spécification de ± 0,1 %.
- Le produit est un réactif de concentration connue qui est distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution vers un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points finaux par détection de plusieurs propriétés.
- Les titrations acide / base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide / base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide / base.
Spécification
1.0M (1.0N) | |
10 L | |
Carton-outre | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide