Learn More
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 0,5N, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de sodium, HNaO, numéro CAS-1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanche, 1 L, solution incolore, CHEBI:32145, classe DOT :8, Groupe d’emballage :III, 215-185-5, 40
sur devis - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Numéro MDL | MFCD00003548 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035627.K2 |
1 L |
31.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035627.K7 |
4 L | |||||||
11363747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035627.M4 |
20 L |
129.00€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium hydroxide, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
Sodium hydroxide | |
Liquide | |
MFCD00003548 | |
Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Odorless |
1310-73-2 | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40 | |
Colorless solution |
Sécurité et traitement
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium hydroxide, 0.5N Standardized Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only