Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) d’hydroxyde de sodium 0,25 M (0,25 N), Reagecon
Produit entièrement factorisé, niveau de pureté élevé, stable, certifié, développé et testé pour les titrations acide / base.
Marque: Reagecon S20251
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité de la durée de conservation de ce produit (ouvert ou non ouvert) est prouvée.
- Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Certifié conforme à une spécification de ± 0,1 %.
- Le produit est un réactif de concentration connue qui est distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution vers un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points finaux par détection de plusieurs propriétés.
- Les titrations acide / base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide / base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide / base.
Spécification
0.25 M (0.25 N) | |
1 L | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SODIUM HYDROXIDE 0.25N (0.25M)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide