Learn More
Hydroxyde de sodium, solution volumétrique 0,1 N, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon à col étroit en poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide |
Note relative au nom | 0.1N Volumetric Solution |
Quantité | 1 L |
Poids de la formule | 40 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ |
Conditionnement | Flacon à col étroit en poly |
Gravité spécifique | 1L = 1.00kg |