Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,111 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Sodium hydroxyde solution 0,111M-0,111N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
pH | >11 |
Couleur | Colorless |
Concentration | 4.444g NaOH/l H2O = 0.111 N (N/9) - (±0.0002/20°C) Dornic |
Densité | 1.01g/mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
Quantité | 1 L |
Odeur | Odorless |
Forme physique | Liquide |