Learn More
Hydroxyde de sodium 0,1 N, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 13407468
Click to view available options
1 L
Solution volumétrique
  • Pour l’utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
  • Protéger de l’air pour éviter l’absorption du dioxyde de carbone
  • Standardisation à 25°C traçable au matériau de référence standard NIST
  • Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Spécification
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Numéro MDL MFCD00003548
Numéro UN 1824
Densité 1 g/cm³ (25°C)
Synonyme Caustic soda
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Normalité 0.0995 - 0.1005