Learn More
Hydrosulfite de sodium, environ 85 %, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydrosulfite |
Point de fusion | >300.0°C |
Note relative au nom | tech., ca. 85% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 2 kg |
Plage de pourcentage du dosage | ca. 85% |
Formule moléculaire | Na2O4S2 |
Formule linéaire | Na2S2O4 |
Merck Index | 15, 8747 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydrosulfite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.