Learn More
Hydrosulfure de sodium hydraté, pur, paillettes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125320
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207683-19-0
Formule moléculaire HNaS
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
Numéro MDL MFCD00149796
Clé InChI HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
CID PubChem 16211346
Nom IUPAC Sodium ; sulfanide ; hydrate
SMILES [Na+].[SH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrosulfide hydrate
Point de fusion 55.0°C
Forme physique Décongeler les flocons
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NaSH·xH2O
Fieser 03,266
Point d’éclair 90°C
Merck Index 14,8587
Informations sur la solubilité Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 56.06
Pourcentage de pureté ≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72%
Qualité Pures
Odeur Obnoxious
Conditionnement Bouteille en plastique