Learn More
Hydrosulfure de sodium hydraté, pur, paillettes, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207683-19-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaS |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.06 |
Numéro MDL | MFCD00149796 |
Clé InChI | HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp |
CID PubChem | 16211346 |
Nom IUPAC | Sodium ; sulfanide ; hydrate |
SMILES | [Na+].[SH-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10461301
|
Thermo Scientific Acros
296200250 |
25 g | Flacon en verre |
24.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782961
|
Thermo Scientific Acros
296200010 |
1 kg | Flacon en verre |
53.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10125320
|
Thermo Scientific Acros
296200025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
81.40€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648314
|
Thermo Scientific Acros
296200100 |
10 kg | Récipient en plastique |
229.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
207683-19-0 | |
56.06 | |
HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M | |
16211346 | |
[Na+].[SH-] |
HNaS | |
MFCD00149796 | |
sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp | |
Sodium ; sulfanide ; hydrate |
Spécification
Sodium hydrosulfide hydrate | |
207683-19-0 | |
HNaS | |
MFCD00149796 | |
90°C | |
sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp | |
HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; sulfanide ; hydrate | |
16211346 | |
≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72% | |
Obnoxious |
55.0°C | |
Décongeler les flocons | |
NaSH·xH2O | |
03,266 | |
14,8587 | |
Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[Na+].[SH-] | |
56.06 | |
56.06 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel par inhalation.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only