Learn More
Sodium Hydrosulfide Hydrate, Honeywell Fluka™
Code produit. 15601540
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Glass Bottle
min. 60.0% (NaHS)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207683-19-0
Formule moléculaire HNaS
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
Numéro MDL MFCD00149796
Clé InChI HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
CID PubChem 16211346
SMILES [Na+].[SH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydrosulfide Hydrate
Point de fusion 52°C to 54°C
Couleur Yellow
Quantité 3 kg
Formule linéaire NaSH·xH2O
Numéro UN UN2949
Point d’éclair 90°C (194°F)
Nom IUPAC sodium;sulfanide;hydrate
Poids de la formule 56.06g/mol (anhydrous basis)
Conditionnement Glass Bottle
Aspect Flakes