Learn More
Sélénite d’hydrogène de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 495.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-82-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O3Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.95 |
Numéro MDL | MFCD00003525 |
Clé InChI | BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide |
CID PubChem | 23669629 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12173.18 |
50 g |
50.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12173.30 |
250 g |
sur devis
250g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11421900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12173.0B |
1000 g | |||||||
Description
Sodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sélénite d‘hydrogène sodique est utilisé comme additif pour milieux de culture.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
7782-82-3 | |
172.95 | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
23669629 |
Na2O3Se | |
MFCD00003525 | |
sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O |
Spécification
Sodium hydrogen selenite | |
Na2O3Se | |
UN2630 | |
Soluble in water. | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O | |
172.95 | |
150.96 | |
Hygroscopic |
7782-82-3 | |
MFCD00003525 | |
sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
disodium selenite | |
23669629 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H331-H373
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H300-H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: SELENITES
missing translation for 'einecsNumber' : 231-966-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VS7500000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only