Learn More
Sélénite d’hydrogène de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441900
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Sodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sélénite d‘hydrogène sodique est utilisé comme additif pour milieux de culture.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-82-3
Formule moléculaire Na2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 172.95
Numéro MDL MFCD00003525
Clé InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
CID PubChem 23669629
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen selenite
Quantité 250 g
Numéro UN UN2630
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Sélénite de disodium
Poids de la formule 150.96
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic