Learn More
Phosphate d’hydrogène de sodium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
25.43€ - 236.18€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.96 |
Numéro MDL | MFCD00003496 |
Clé InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
Nom IUPAC | disodique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013437.30 |
250 g |
25.43€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013437.A1 |
1 kg |
69.24€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013437.A7 |
5 kg |
236.18€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium hydrogen phosphate is used in food and water treatment in conjunction with trisodium phosphate. It is used as an emulsifier and buffer in foods and pharmaceuticals, anti-caking additive in powdered products, dietary supplement, scale inhibitor, reagent and buffer in analytical chemistry. It finds application in detergents, cleaning agents, textile, leather auxiliary, fertilizers and galvanoplastics. Further, it is used as a saline laxative to treat constipation. It inhibits the calcium scale formation in water treatment plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
disodique ; phosphate d’hydrogène |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Sodium hydrogen phosphate, anhydrous | |
Blanc | |
99.0% min. | |
MFCD00003496 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol. | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 | |
ACS | |
Hygroscopic |
7558-79-4 | |
Granulés | |
HNa2O4P | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; phosphate d’hydrogène | |
24203 | |
141.98 | |
Odorless | |
White granular |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
H315-H319-H335 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only