Learn More
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosan, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, 500 g, CHEBI:32139, blanc, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
40.00€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | bicarbonate de sodium, carbonate d’hydrogène sodique, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, carbonate d’acide de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI : 32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10020510
|
Fisher Chemical
S/4240/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
40.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10725921
|
Fisher Chemical
S/4240/63 |
3 kg | Récipient de poudre en plastique |
94.70€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10518640
|
Fisher Chemical
S/4240/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
177.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosan, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, 500 g, CHEBI:32139, blanc, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
bicarbonate de sodium, carbonate d’hydrogène sodique, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, carbonate d’acide de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI : 32139 |
Spécification
270°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 | |
84.01 g/mol |
144-55-8 | |
8.3 | |
CHNaO3 | |
bicarbonate de sodium, carbonate d’hydrogène sodique, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, carbonate d’acide de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI : 32139 |