Learn More
Hydrure de sodium, dispersion à 60 % dans l’huile minérale, dans des sachets solubles, dans des boîtes refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338750
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Adsorbant, réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Formule moléculaire HNa
Poids moléculaire (g/mol) 24
Numéro MDL MFCD00003471
Clé InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
CID PubChem 24758
Nom IUPAC sodium ; hydrure
SMILES [H-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Point de fusion 800.0°C
Note relative au nom In soluble bags, in resealable cans
Couleur Gris à jaune
Forme physique Poudre collante
Quantité 500 g
Formule linéaire NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Point d’éclair 165°C
Merck Index 15,876
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Poids de la formule 24
Pourcentage de pureté 57 to 63% (NaH)
Conditionnement Plastic bag in resealable tin can
Densité 1.2000g/mL