Learn More
Hyaluronate de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11771371
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9067-32-7
Formule moléculaire (C14H20NO11Na)n
Poids moléculaire (g/mol) 417.30
Numéro MDL MFCD00875848
Clé InChI YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Synonyme hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Nom IUPAC Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hyaluronate
Couleur Blanc à crème
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Perte à la dessiccation 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (On dry substance)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C14H20NO11Na)n
Quantité 25 g
Merck Index 15,4796
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium hyaluronate