Learn More
Hippopurate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
58.59€ - 221.10€
Identifiants chimiques
CAS | 532-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8NNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.157 |
Numéro MDL | MFCD00002693 |
Clé InChI | ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt |
CID PubChem | 516953 |
Nom IUPAC | Sodium ; 2-benzamidoacétate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429243
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11723.18 |
50 g |
58.59€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439243
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11723.30 |
250 g |
221.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It may be a useful urinary biomarker for certain cancers such as gastric cancer and oxidative stress.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl peut s’agir d’un biomarqueur urinaire utile pour certains cancers tels que le cancer gastrique et le stress oxydatif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
532-94-5 | |
201.157 | |
ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M | |
516953 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+] |
C9H8NNaO3 | |
MFCD00002693 | |
sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt | |
Sodium ; 2-benzamidoacétate |
Spécification
Sodium Hippurate | |
96% | |
MFCD00002693 | |
Soluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+] | |
201.157 | |
201.16 | |
Grumeau / poudre |
532-94-5 | |
C9H8NNaO3 | |
sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt | |
ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 2-benzamidoacétate | |
516953 | |
96% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 208-548-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only