Learn More
Hexanoate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
78.29€ - 146.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10051-44-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.14 |
Numéro MDL | MFCD00059056 |
Clé InChI | UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1 |
CID PubChem | 4087444 |
Nom IUPAC | sodium hexanoate |
SMILES | [Na+].CCCCCC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10585100
|
Thermo Scientific Acros
437540100 |
10 g |
78.29€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10038289
|
Thermo Scientific Acros
437540250 |
25 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10051-44-2 | |
138.14 | |
UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M | |
4087444 | |
[Na+].CCCCCC([O-])=O |
C6H11NaO2 | |
MFCD00059056 | |
sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1 | |
sodium hexanoate |
Spécification
Sodium hexanoate | |
10051-44-2 | |
Poudre | |
C6H11NaO2 | |
sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1 | |
[Na+].CCCCCC([O-])=O | |
138.14 | |
138.14 | |
Authentique | |
Flacon en verre |
231.2°C to 233.8°C | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00059056 | |
UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M | |
sodium hexanoate | |
4087444 | |
99% | |
2% max. () |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-179-
- Sodium hexanoate, 99%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.