Learn More
Hexachloroplatine(IV) de sodium hexahydraté, Thermo Scientific Chemicals
À utiliser en tant que catalyseur
105.00€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19583-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6H12Na2O6Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 561.85 |
Numéro MDL | MFCD00149172 |
Clé InChI | XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate |
CID PubChem | 24846071 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011047.03 |
1 g |
105.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011047.06 |
5 g |
405.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19583-77-8 | |
561.85 | |
XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H | |
24846071 |
Cl6H12Na2O6Pt | |
MFCD00149172 | |
sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate | |
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate | |
19583-77-8 | |
Cristalline | |
MFCD00149172 | |
Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether. | |
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
561.85 | |
561.88 (453.79 Anhydrous) | |
Orange powder |
110°C-6H2O | |
Orange | |
Cl6H12Na2O6Pt | |
sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate | |
XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H | |
Disodium ; hexachloroplatine(2-) ; hexahydrate | |
24846071 | |
Odorless | |
2.5 |
Sécurité et traitement
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-983-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only