Learn More
Hexachloroiridate(IV) de sodium hexahydraté, 99,9+ %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10124120
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Point de fusion 600.0°C
Note relative au nom 99.9+%
CAS 19567-78-3
Couleur Noir à rouge
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Formule moléculaire Cl6IrNa2·6H2O
Formule linéaire Na2IrCl6·6H2O
Numéro MDL MFCD00149169
Synonyme sodium hexachloroiridate iv hexahydrate, cl6ir.2na.6h2o, sodium hexachloroiridate 2--water 2/1/6, disodium hexachloroiridate 2-hexahydrate
Clé InChI QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC Disodium ; hexachloroïridium(2-) ; hexahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 558.98
CID PubChem 19849276
Poids de la formule 558.98
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.