Learn More
Fumarate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium fumarate |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | NaO2CCH=CHCO2Na |
Quantité | 2.5 kg |
Beilstein | 02,74 |
Merck Index | 10,4165 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton |