Learn More
Fluorure de sodium, 99,995 % (pureté du métal, à l’exclusion de K), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11312058
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
It is used as a steel degreasing agent and a flux. It is used in heat treating salt compositions, tin-electroplating, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It has significant applications in organic synthesis including its halide-exchange with acyl chloride, sulfur chlorides, and phosphorus chloride, desilylation of silyl-protected OH groups, synthesis of fluorocarbons (Finkelstein reaction), and also in metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1704°C
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Point de fusion 993°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9995% (metals basis excluding K)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in HF and ammonia. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fluorure de sodium
Poids de la formule 41.99
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.336
Aspect White powder
Tension de vapeur 1.3 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densité 2.78