Learn More
Fluorure de sodium, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10761994
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme zymafluor, fluonatril, sodium fluoride naf, florocid, ossin, fluoride, sodium, sodium fluoride, antibulit, sodium fluoride, floridine
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nom IUPAC sodium fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Point de fusion 993.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Merck Index 15, 8754
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 40 g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 41.98
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.2% max. (150°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium fluoride