Learn More
Fluorure de sodium, 99,0+ %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
84.15€ - 212.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | FNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.99 |
Numéro MDL | MFCD00003524 |
Clé InChI | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril |
CID PubChem | 5235 |
ChEBI | CHEBI:28741 |
SMILES | [F-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10244540
|
Fisher Chemical
S/3920/50 |
250 g |
84.15€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10376240
|
Fisher Chemical
S/3920/53 |
500 g |
146.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10386240
|
Fisher Chemical
S/3920/60 |
1 kg |
101.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12676767
|
Fisher Chemical
S/3920/63 |
3 kg | N/A | ||||||
Description
Fluorure de sodium, 99,0 % et +, certifié AR pour analyse
Identifiants chimiques
7681-49-4 | |
41.99 | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
5235 | |
[F-].[Na+] |
FNa | |
MFCD00003524 | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
CHEBI:28741 |
Spécification
1700°C | |
7681-49-4 | |
7.4 | |
FNa | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
[F-].[Na+] | |
41.99 | |
CHEBI:28741 | |
Récipient de poudre en plastique |
993°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00003524 | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
fluorure de sodium | |
5235 | |
41.98g/mol | |
1mmHg 1077 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./A§
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.