Learn More
Sulfate de sodium et de dodécyle, 95 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11466051
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Environ 95 % de sulfate d’alkyle, principalement composé d’homologues C12 et C14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme SDS, Lauryl sulfate sodium salt
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nom IUPAC Sulfate de sodium et de dodécyle
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dodecyl sulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire
Densité >1.1 at 20°C (water = 1)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 0.95
Poids de la formule 288.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Dodecyl Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..