Learn More
Citrate de dihydrogène de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.33€ - 141.71€
Identifiants chimiques
CAS | 18996-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10NaO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.129 |
Numéro MDL | MFCD00013067 |
Clé InChI | SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:? |
CID PubChem | 131675399 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium |
SMILES | [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12557.22 |
100 g |
26.33€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12557.36 |
500 g |
54.27€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12557.0P |
2000 g |
141.71€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium dihydrogen citrate acts as a buffering agent and sequestrant. It is also employed as a reductant and stabilizer in the preparation of b>Fe3O4 platinum core/shell particles. Further, it is used in electrochemical reduction of proton at carbon fiber electrode in the presence and absence of platinum nanoparticles. In addition to this, it plays a useful role in characterization of carbon-based electrode materials as cathode in half-cell configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe citrate de dihydrogène de sodium agit comme agent tampon et séquestrant. Il est également utilisé comme réducteur et stabilisateur dans la préparation34 de particules de noyau/coquille de platine b>Fe O. De plus, il est utilisé dans la réduction électrochimique du proton à l’électrode en fibre de carbone en présence et en l’absence de nanoparticules de platine. En outre, il joue un rôle utile dans la caractérisation des matériaux d’électrodes à base de carbone comme cathode dans la configuration à demi-cellule.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases, les agents réducteurs et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
18996-35-5 | |
217.129 | |
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N | |
131675399 | |
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na] |
C6H10NaO7 | |
MFCD00013067 | |
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:? | |
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium |
Spécification
Sodium dihydrogen citrate | |
211°C to 212°C | |
MFCD00013067 | |
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:? | |
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium | |
131675399 | |
99% |
18996-35-5 | |
C6H10NaO7 | |
3920246 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol. | |
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na] | |
217.129 | |
214.11 |
Sécurité et traitement
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 242-734-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GE7950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only