Learn More
Sodium Dichromate Dihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (RT), Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.5% (RT)
152.39€ - 172.37€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2H4Na2O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 297.995 |
Numéro MDL | MFCD00149166 |
Clé InChI | JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 |
CID PubChem | 108005 |
Nom IUPAC | oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté |
SMILES | O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7789-12-0 | |
297.995 | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
108005 | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Cr2H4Na2O9 | |
MFCD00149166 | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté |
Spécification
Sodium Dichromate Dihydrate | |
7789-12-0 | |
Cr2H4Na2O9 | |
MFCD00149166 | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
297.995 | |
298g/mol | |
ACS/certifié pur |
91°C (literature) | |
Solid | |
Na2Cr2O7 · 2H2O | |
UN3086 | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté | |
108005 | |
≥99.5% (RT) | |
2.350g/cu.cm |
Sécurité et traitement
P201-P210-P260-P284-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313-P403 + P233
H272-H301-H312-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H360FD-H372-H410
missing translation for 'dotInformation' : 5.1(6.1)/PGI
missing translation for 'einecsNumber' : 234-190-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HX7750000