Learn More
Sodium Dichromate Dihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (RT), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Poly Bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Dichromate Dihydrate |
Point de fusion | 91°C (literature) |
Forme physique | Solid |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | Na2Cr2O7 · 2H2O |
Numéro UN | UN3086 |
Poids de la formule | 298g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% (RT) |
Qualité | ACS/puriss. p.a. |
Conditionnement | Poly Bottle |