Learn More
Dichromate de sodium dihydraté, ACS, 99,5 à 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 283.41€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2H4Na2O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 297.995 |
Numéro MDL | MFCD00149166 |
Clé InChI | JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 |
CID PubChem | 108005 |
Nom IUPAC | oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté |
SMILES | O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036692.22 |
100 g |
40.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036692.36 |
500 g |
97.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036692.A3 |
2 kg |
283.41€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a strong oxidizing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-12-0 | |
297.995 | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
108005 | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Cr2H4Na2O9 | |
MFCD00149166 | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté |
Spécification
Sodium dichromate dihydrate | |
For analysis ACS | |
Rouge | |
99.5-100.5% | |
MFCD00149166 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
297.995 | |
298.00 (261.97 Anhydrous) | |
Hygroscopic | |
2.438 g/cm3 at 20°C |
100°C-2H2O | |
7789-12-0 | |
Cristalline | |
Cr2H4Na2O9 | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté | |
108005 | |
ACS | |
Red crystalline |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H272-H301-H312-H314-H317-H330-H334-H335-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-190-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HX7750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only