Learn More
Cyanoborohydrure de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Agent de réduction sélectif pour les aldéhydes, les cétones et les oximes
31.66€ - 460.29€
Identifiants chimiques
CAS | 25895-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3BNNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.84 |
Numéro MDL | MFCD00003516 |
Clé InChI | CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- |
CID PubChem | 20587905 |
SMILES | [Na+].[BH3-]C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410960
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087839.06 |
5 g |
31.66€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087839.14 |
25 g |
116.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400960
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087839.22 |
100 g |
460.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines Sodium cyanoborohydride is used as a reagent involved in the reductive amination of aldehydes, ketones, oximes and enamines. It is also used in the reductive alkylation of amines and hydrazines. It acts as a catalyst in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex. In addition, it is used in the conversion of imines to amines. It plays an important role in the reductive deoxygenation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible à l‘humidité ; facilement inflammableIdentifiants chimiques
25895-60-7 | |
62.84 | |
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N | |
20587905 |
CH3BNNa | |
MFCD00003516 | |
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- | |
[Na+].[BH3-]C#N |
Spécification
Sodium cyanoborohydride | |
25895-60-7 | |
Poudre | |
CH3BNNa | |
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1- | |
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N | |
cyanoborohydrure de sodium (1-) | |
20587905 | |
Moisture sensitive |
>300°C (decomposition) | |
Blanc | |
95% | |
MFCD00003516 | |
Soluble in water,THF,methanolSoluble in water,diglyme,tetrahydrofuran and methanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in diethyl ether. | |
[Na+].[BH3-]C#N | |
62.84 | |
62.84 | |
1.20 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P210-P223-P231+P232-P240-P241-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H228-H261-H300+H310+H330-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 247-317-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium cyanotrihydridoborate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium cyanotrihydridoborate
RUO – Research Use Only