Learn More
Cyanure de sodium, 95+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
23.00€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 143-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CNNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 49.01 |
Numéro MDL | MFCD00003523 |
Clé InChI | MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h |
CID PubChem | 8929 |
SMILES | [Na+].[C-]#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10341361
|
Thermo Scientific Acros
424300050 |
5 g | Bouteille en verre |
23.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10608044
|
Thermo Scientific Acros
424301000 |
100 g | Flacon en plastique |
39.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10006020
|
Thermo Scientific Acros
424305000 |
500 g | Flacon en plastique |
141.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
143-33-9 | |
49.01 | |
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N | |
8929 |
CNNa | |
MFCD00003523 | |
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h | |
[Na+].[C-]#N |
Spécification
Sodium cyanide | |
143-33-9 | |
Poudre cristalline, paillettes et morceaux | |
CNNa | |
MFCD00003523 | |
04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185 | |
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h | |
[Na+].[C-]#N | |
49.01 | |
49 | |
Réactif ACS |
95+% | |
Blanc | |
95+% | |
NaCN | |
02, IV, 50 | |
15, 8741 | |
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N | |
iminométhanide de sodium | |
8929 | |
≥95.0% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May be corrosive to metals. Fatal if swallowed. Fatal in contact with skin. Fatal if inhaled. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Contact with acids liberates very toxic gas.
GHS P Statement
Absorb spillage to prevent material damage. Wear protective gloves/protective clothing. Rinse mouth. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-599-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ7525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
RUO – Research Use Only