Learn More
Citrate de sodium, dihydraté, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
186.00€ - 380.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6132-04-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9Na3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.10 |
Clé InChI | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
CID PubChem | 71474 |
ChEBI | CHEBI:32142 |
Nom IUPAC | trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydrate |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15588154
|
Avantor J.T.Baker
3650-01 |
500 g | Flacon poly |
186.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15598154
|
Avantor J.T.Baker
3650-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
380.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
6132-04-3 | |
294.10 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
CHEBI:32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
C6H9Na3O9 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydrate |
Spécification
Sodium Citrate | |
6132-04-3 | |
C6H9Na3O9 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydrate | |
71474 | |
294.1 | |
1L = 1.70kg |
Dihydrate | |
Poudre | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.10 | |
CHEBI:32142 | |
FCC/USP |