Learn More
Citrate de sodium, dihydraté, granulaire, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. 15558154
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 6132-04-3
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Citrate
Note relative au nom Dihydrate
Forme physique Granulaire
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 294.1
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.70kg