Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sodium, 0,5 M solution tampon, pH 6,5
72.46€ - 107.54€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium citrate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15446049
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63888.AK
250 mL
72.46€
250mL
15456049
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63888.AP
500 mL
107.54€
500mL
Description
Description
Sodium citrate is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in southern and northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de sodium est couramment utilisé dans les techniques d’hybridation des acides nucléiques à des concentrations allant de 0,1X à 20X selon l’application.  Il est utilisé pour faciliter le transfert d’acides nucléiques vers les membranes dans les transferts southern et northern, dans le transfert de points, ainsi que dans les ascenseurs de colonies et de plaques. 
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
La solution 20X SSC (sans RNase) doit être stockée à température ambiante. Ce réactif doit rester stable pendant au moins 1 an dans son récipient non ouvert.
Spécification
Spécification
Sodium citrate buffer soln.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00012462
Incolore
6.5
Odorless
Soluble in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C