Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sodium, 0,5 M solution tampon, pH 6,0
72.56€ - 107.54€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium citrate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 6.0
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15494319
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J61815.AK
250 mL
72.56€
250mL
15404329
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61815.AP
500 mL
107.54€
500mL
Description
Description
Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0 is used for RNA isolation. It aids in the detection of antigens in fixed tissue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Citrate de sodium, Solvant tampon 0,5 M, le pH 6,0 est utilisé pour l’isolement de l’ARN. Il facilite la détection des antigènes dans les préparations de tissus fixes.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Sodium citrate buffer soln.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00012462
Incolore
6.0
Odorless
Fully miscible in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C