Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sodium, 0,5 M solution tampon, pH 5,0
70.10€ - 104.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium citrate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 0.5 M
pH 5.0
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15495209
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62918.AK
250 mL
70.10€
250mL
15405219
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62918.AP
500 mL
104.00€
500mL
Description
Description
Citrate, is used as an anticoagulant and also used as a biological buffer. It is often used to prepare sodium citrate buffer for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links, thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity and as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate est utilisé comme anticoagulant et également comme tampon biologique. Il est souvent utilisé pour préparer un tampon de citrate de sodium pour la récupération d’antigènes d’échantillons de tissus. La solution de citrate est conçue pour rompre les réticules protéiques, ce qui permet de démasquer les antigènes et les épitopes dans des sections de tissus fixées à la formaline et enrobées de paraffine, ce qui permet d’augmenter l’intensité de coloration des anticorps. Le citrate a une activité anticoagulante et comme chélateur de calcium, il forme des complexes qui perturbent la tendance du sang à s’accrocher.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau (29,4 g/l) à 20°C. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Sodium citrate buffer soln.
0.5 M
Liquide
MFCD00012462
Incolore
5.0
Odorless
It is soluble in water (29.4g/L) at 20°C. Insoluble in ethanol.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C