Learn More
Chromate de sodium tétrahydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386808
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
À utiliser comme inhibiteur de corrosion, dans la fabrication du pigment
Corrosion inhibitor, pigment manufactureSodium chromate tetrahydrate is used as a corrosion inhibitor, wood preservative and an auxiliary in textile industry. It serves as an oxidant, which is used to prepare carboxylic acids and ketones from primary and secondary alcohols respectively. Further, it is used as a starting material to prepare other chromium compounds and as a catalyst in organic synthesis especially pharmaceuticals and agro chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-82-9
Formule moléculaire CrH8Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 234.032
Numéro MDL MFCD00149167
Clé InChI AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
CID PubChem 22146515
Nom IUPAC chromate de sodium tétrahydrate
SMILES O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chromate tetrahydrate
Couleur Jaune
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 234.04 (161.97 Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Yellow crystalline
Densité 2.73