Learn More
Chlorure de sodium, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorite de sodium, ClNaO3, numéro CAS-7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6, chlorate de sodium, asex, acide chlorique, sel de sodium, atlacide, tumbleleaf, rasikal, kusatol, chlorsaure, desolet, chlorate de sodium, 10 kg, flocon blanc / poudre, nominalement 80 %, CHEBI:65242
66.63€ - 354.77€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00003478 |
Nom IUPAC | chlorite de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014265.36 |
500 g |
66.63€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014265.A3 |
2 kg |
109.55€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014265.A9 |
10 kg |
354.77€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium chlorite is used in the in situ generation of chlorine dioxide for stripping of textiles, bleaching, pulp and paper industries. It acts as a disinfectant in water treatment plant and as a preservative in eye drops. It is also used in contact lens cleaning solution and for sanitizing air ducts. It is associated with zinc chloride and used as a component in therapeutic rinses, toothpastes, mouth sprays and gels. It is utilized for the synthesis of 4-oxo-2-alkenoic acids from alkyl furans. Further, it is involved as a reagent in Pinnick oxidation reaction to prepare carboxylic acid from aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6 | |
MFCD00003478 | |
chlorite de sodium |
Spécification
Sodium chlorite | |
7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6 | |
Flocons ou poudre | |
ClNaO3 | |
sodium;chlorite, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorite de sodium | |
516902 | |
90.44 | |
Chlorite de sodium :80,0 % ; Chlorate de sodium :3,0 % ; hydroxyde de sodium :3,0 % ; carbonate de sodium :2,0 % ; chlorure de sodium :10,0 % ; sulfate de sodium :0,3 % ; eau :1,7% | |
White flake/powder |
180°C to 200°C (decomposition) | |
Blanc | |
Nominally 80% | |
MFCD00003478 | |
Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. | |
[Na+].[O-][Cl](=O)=O | |
106.44 | |
CHEBI:65242 | |
Technique | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P283-P284-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P330-P331-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H301-H310-H314-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-836-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote