Learn More
Solution de chlorure de sodium, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15624920
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Volumétrique, 0,1 M NaCl (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride solution
Quantité 1 L
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Poids de la formule 58.44g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M