Learn More
Solution de chlorure de sodium 0,1M (0,1N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
44.15€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
Nom IUPAC | chlorure de sodium |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Description
Identifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
chlorure de sodium |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 | |
[Na+].[Cl-] |
Spécification
7647-14-5 | |
ClNa | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 |
Liquide | |
MFCD00003477 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de sodium | |
5234 | |
Ampoule |