Learn More
Chlorure de sodium, ReagentPlus™, Honeywell
Qualité réactif, ≥ 99%
20.82€ - 236.95€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15658140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-500G |
500 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15648140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-1KG |
1 kg |
38.55€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15668140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-5KG |
5 kg |
132.11€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15638140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-10KG |
10 kg |
236.95€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Spécification
Sodium chloride | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
3534976 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium chloride | |
5234 | |
58.44g/mol | |
ReagentPlus™ |
7647-14-5 | |
NaCl | |
NONH for all modes of transport | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4725000
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, ReagentPlus™, Honeywell