Learn More
Chlorure de sodium, pur, 26 % ca. de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
24.52€ - 48.04€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
---|---|
CAS | 7647-14-5, 7732-18-5 |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Formule moléculaire | ClNa |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10710945
|
Thermo Scientific Acros
387640010 |
1 L | Flacon en verre |
24.52€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10370244
|
Thermo Scientific Acros
387640025 |
2.5 L | Flacon en verre |
48.04€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sodium chloride | |
Incolore | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
5234 | |
58.44 | |
25 to 28% | |
1.202 |
7647-14-5, 7732-18-5 | |
Liquide | |
NaCl | |
15,8734 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
Pures | |
Flacon en verre | |
1.2020g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
Identifiant produit
- Sodium chloride, ca. 26% solution in water