Learn More
Chlorure de sodium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
34.90€ - 323.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10127853
|
Thermo Scientific Acros
194090010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
34.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10287903
|
Thermo Scientific Acros
194090050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
88.60€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10085673
|
Thermo Scientific Acros
194090250 |
25 kg | Tambour en fibre |
323.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Spécification
1461.0°C | |
801.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
NaCl | |
13,280 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; chlorure | |
5234 | |
58.44 | |
Extra pur |
Sodium chloride | |
7647-14-5 | |
5.0 to 8.0 (5%, H<2O, at 20°C) | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
15, 8734 | |
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
≥99.0% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche