Learn More
Chlorure de sodium, cristal, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Code produit. 10284640
Click to view available options
1 kg
Spécification
Point d’ébullition 1413°C (1013 hPa)
Point de fusion 801°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 8.0 (5% Solution at 25°C)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 99.5%
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Densité 2.16 g/cm³ (20°C)